Tisk…
Míchačky magnetické s ohřevem, řady Professional
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR®
444-0629EA 30550 CZK
444-0629 444-0632 444-0630 444-0633 444-0631 444-0635 VWRU97042-764 444-0638 444-0637 444-0640 444-0636 VWRU97042-754 444-0634 444-0639
Míchačky magnetické s ohřevem, řady Professional
Míchadla Michačky magnetické s ohřevem
Magnetické míchačky řady VWR® Professional jsou navrženy pro aplikace, které vyžadují výjimečnou přesnost, stabilitu a reprodukovatelnost. Mikroprocesorové ovládání s pokročilou elektronikou a externím odporovým teploměrem (RTD), který nabízí vynikající kontrolu teploty vzorku. Funkce míchání, s motorem o stálém výkonu a výkonným magnetem, udržuje nastavenou rychlost otáčení i při změně zatížení nebo viskozity. Ovládání pomocí dotykových tlačítek a dva nezávislé snadno čitelné LED displeje rychlosti a času umožňují zobrazení všech nastavení najednou. Zadní kryt je vybaven vestavěným držákem nosné tyče pro sadu dodaného teplotního čidla.
  • vynikající rovnoměrnost rozložení teploty a konstantní rychlost míchaní
  • oddělené digitální displeje teploty, rychlosti a času zobrazují nastavené a aktuální hodnoty. Displej zobrazí poslední použité nastavení, dokonce i v případě výpadku elektrické energie
  • kryt zůstává chladný po celou dobu provozu a je chemicky odolný
  • zahrnuje externí teplotní sondu RTD
  • možnost výběru mezi keramickou nebo hliníkovou deskou
Nízký profil zajišťuje úsporu místa a umožňuje použití v digestoři. Kryt je odolný při potřísnění a odvádí případnou rozlitou kapalinu od vnitřních součástí zařízení. Při ohřevu a po skončení provozu, dokud zůstává topná deska horká, je rozsvícena varovná kontrolka „hot“ . Funkce ochrany; pokud se motor zastaví nebo selže, jednotka automaticky vypne ohřev. Při nastavení mezních hodnot teploty teplota desky nepřekročí naprogramované limity a vzorky jsou tak chráněny před vysokou teplotou a případným vzplanutím. Poté co nastavený časovač dosáhne nuly nebo jednotka dosáhne požadované teploty nebo pokud se senzor oddělí od vzorku, alarm zařízení vydá zvukový signál a jednotka automaticky vypne ohřev. Mikroprocesorové ovládání s pokročilou elektronikou reguluje ohřev i míchání a rychle a efektivně ohřívá vzorky na potřebnou teplotu. Funkce pomalého náběhu rychlosti bezpečně zvyšuje rychlost a současně zvyšuje vazbu míchadla. Zabraňuje vystříknutí, zlepšuje regulaci míchací tyčinky a umožňuje vynikající regulaci míchání ve spodních oblastech otáček. Keramická míchací plocha je chemicky odolná a bílá vrstva vrchní desky se snadno čistí. Odolné hliníkové desky nepraskají a poskytují rovnoměrnější ohřev.
Informace o dodávce: každá jednotka je dodávána s teplotním 203mm senzorem PT1000 z nerezové oceli, 457mm nosnou tyčí z nerezové oceli, prodlužovací svorkou teploměru / senzoru, křížovou svorkou a magnetickým PTFE míchadlem (tyčinkou).
Upozornení: * pod 100 ° C ± 2 ° C pokud to okolní podmínky a vzorky umožní. Upozornění: Pokud používáte příslušenství s řadou Professional, teplota vzorku nesmí překročit hodnotu 250 °C, jinak může dojít k poškození špičky sondy.