Tisk…
Záznamníky teploty grafické, Traceable®
620-1667EA 1540 CZK
VWRI620-1667
Záznamníky teploty grafické, Traceable®
Záznamníky na jedno použití zaznamenávají měření teploty v lednicích, zásobovacích místnostech, skladech potravin, chemických skladech, prostorách se zvířaty, v inkubátorech, při přepravě zboží, v průběžných komorách, v biologických materiálech a ve výrobních závodech.
  • grafické zobrazení naměřené teploty
  • opatřeno plombou pro zachování neporušenosti jednotky a výsledků
Certifikace: Traceability to standards provided by NIST. Calibration compliant with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Informace o dodávce: Dodáváno s grafem, značkovačem, alkalickou baterií AA a kalibračním certifikátem Traceable®.