Tisk…
Hledali jste: Zápisníky
13  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Povrch imitující kůži s povrchovou úpravou vhodnou pro použití v laboratorním prostředí. Archivační bezpečný papír (90 gsm) je bez obsahu kyselin. Obs...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Povrch imitující kůži s povrchovou úpravou vhodnou pro použití v laboratorním prostředí. Archivační bezpečný papír (90 g/m²) je bez obsahu kyselin. Zá...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Deník laboratorní, VWR®, A5, Aplikace: Laboratoře, Linkovaný, Modrá
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Zápisníky jsou vyrobeny z papírů VWR® PUREImage, které jsou bez obsahu latexu a jsou vybaveny průhlednými deskami. Bloky jsou navrženy pro použití v č...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These cleanroom spiral notebooks are made of synthetic latex paper.
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Kryty „FLEX“ s povrchovou úpravou pro trvanlivost v laboratorním prostředí. Papír bez kyselin, bezpečný pro archivaci (90 gsm).
Dodavatel: Texwipe
Popis: Spirální vázaný zápisník do čistých prostor, TexWrite®, linkovaný Ekonomický výběr pro psaní poznámek a záznam dat v prostorech s klasifikovanou třído...
Katalogové číslo: (818-0247)
Dodavatel: Texwipe
Popis: TexWrite® 22 Cleanroom Laboratory Notebooks are the only notebooks available made with synthetic cleanroom bond stationery. Cleanroom stationery is id...
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Dodavatel: BERKSHIRE
Popis: BCR® MyNotes Notebooks are an ideal choice for documentation. They are practical for note taking and data recording in the cleanroom (Class 1 - 10,000...
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Polyethylene cover for durability in laboratory environments.
Dodavatel: HEATHROW
Popis: For admissibility as court evidence, data on laboratory work, experiment details, and design and development. Use these notebooks to keep your indispe...
Katalogové číslo: (NALG6501-1000)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Polyethylene cover. Specially designed for process record keeping and ideal for research laboratories in securing patent protection. Featuring 184 hig...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (818-1752)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Laboratory notebooks with uncoated Poly Paper pages and PE cover.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom