Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Papíry
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/30/18989630.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Níže zobrazená nabídka Vám umožňuje vyhledat zboží dle podrobnější specifikace. Pro zobrazení výsledku hledání zvolte tlačítko OK. (V rámci rozbalovací nabídky lze najednou vybírat více kritérií)
SearchResultCount:"14"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Papíry jsou navrženy pro použití v prostředí čistých prostor. Jejich použití je vhodné všude tam, kde je kriticky důležité předcházet kontaminaci chem...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Formulated with coated paper, without magnesium silicate, the b'paper 80 g or 92 g is cut, cleaned and packed in a Class 100 (ISO 5) cleanroom.
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Notebook paper.
Katalogové číslo: (18-1001-44)
Dodavatel:  GE Healthcare - Life Sciences
Popis:   Chart paper, white, 1 roll of 25 m
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (NALG6304-9811)
Dodavatel:  Thermo Scientific
Popis:   These polyolefin sheets roll or fold without cracking and stay flexible at cold temperatures. They won't rip, stretch or shrink. They can be punched f...
Měrná jednotka:  1 * 50 KS
Katalogové číslo: (818-0132)
Dodavatel:  Texwipe
Popis:   TexWrite® 22, dokumentační listy z celulózy nasycené latexem bez organických plniv jsou vhodné do čistých prostor.
Měrná jednotka:  1 * 2.500 KS
Dodavatel:  Texwipe
Popis:   TexBond® je kancelářský papír do čistých prostor s vynikajícími vlastnostmi kontroly kontaminace v prostorech s klasifikovanou třídou čistoty. Byl spe...
Dodavatel:  Texwipe
Popis:   TexWrite® MP 10 je 100 % syntetický substrát poskytující velmi nízkou úroveň tvorby částic spolu s vynikající použitelností. Je navržen pro použití v ...
Měrná jednotka:  1 * 500 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 14
  1  2  Další 
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT