Tisk…
Hledali jste: Popisovače
43  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"43"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Perfektní na diapozitivy, sáčky na vzorky a skleněné nádobí.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These versatile laboratory markers are designed to write on wet or dry surfaces, and are suitable for industrial, biomedical and educational laborator...
Katalogové číslo: (631-1136)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Ultrajemný hrot permanentního popisovače s výraznou černou barvou pro snadné a čitelné psaní. Lze použít na sklo, plasty a papír.
Měrná jednotka: 1 * 12 KS
Dodavatel: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Popis: These pens and markers eliminate the risks associated with surface sanitisation procedures.
Akce
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: For labelling cryomaterials such as cryotubes, cryoboxes and cryolabels. Set contains one of each colour pen: black, blue, red and green.
Dodavatel: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Popis: These pens and markers eliminate the risks associated with surface sanitisation procedures.
Akce
Katalogové číslo: (BRDY110594)
Dodavatel: Brady
Popis: These marker pens are erasable.
Měrná jednotka: 1 * 4 KS
Dodavatel: OUTILS RUBIS SA
Popis: Hexagonal aluminium scribing pen, 8 mm, with replaceable diamond tip.
Katalogové číslo: (HECH41182010)
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Diamond pen, Aplikace: Sklo
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (SIMPM795-1)
Dodavatel: Simport Scientific
Popis: The microscope diamond slide writer is compatible with a wide variety of slide labellers.
Měrná jednotka: 1 * 6 KS
Katalogové číslo: (BRDY335091)
Dodavatel: Brady
Popis: These labelling pens use a quick drying ink.
Měrná jednotka: 1 * 5 KS
Dodavatel: MICRONOVA
Popis: LabMarkers feature permanent ink that marks on cold or wet surfaces, plastic bags or disposable labware. Marks will not smear on reusable glass, metal...
Dodavatel: MICRONOVA
Popis: The industry standard, original pen style, fine point, permanent marker.
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Popis: Diamond tip in metal holder.
Dodavatel: MICRONOVA
Popis: A permanent marker that gives the thinnest permanent line at 0,3 mm.
Dodavatel: MICRONOVA
Popis: Micronova cleanroom pens feature low sodium, indelible ink and a special low particulate barrel to limit particle generation. Cleanroom irradiated Sha...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 43
no targeter for Bottom