Tyto tenké, univerzální rukavice se hodí k použití v potravinářství a obecně k použití při laboratorních procesech, které nejsou klasifikované jako nebezpečné.
- Nesterilní, nepudrované, textura na prstech
- Velmi tenké: dokonalá elasticita, která poskytuje komfort při nošení
- Bez ftalátů/změkčovadel a bez bílkovin v latexu, které mohou způsobovat alergii; obzvlášť vhodné pro osoby s alergií na latex
- Rolované manžety ke snadnějšímu navlékání
- Textura na prstech a slabá tloušťka umožňují perfektní úchop
Certifikace: EN ISO 374-1:2016 Type B (KTP), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; PPE kat. III; AQL 1,5
Schváleny ke kontaktu s potravinami.
Upozornení: * Tloušťka při jednotlivém měření, nejmenší hodnoty.