Tisk…
VWR® Visiscope® IT406 FL, Inverzní trinokulární fluorescenční mikroskopy
Dodavatel: VWR
VWR®
630-3256EA 360870 CZK
630-3256 630-3255 630-3254
VWR® Visiscope® IT406 FL, Inverzní trinokulární fluorescenční mikroskopy
Mikroskopy
Rutinní inverzní fluorescenční mikroskopy pro procházející světlé pole, fázový kontrast (volitelné pro IT406 FL4 a IT406 FLD4 FLD) a fluorescenční pozorování s objektivy IOS LWD W-Plan PH nebo U-Plan F. Ideální pro výzkum tkáňových kultur v klinických a biotechnologických laboratořích.
  • Vysoce účinné LED osvětlení s regulací jasu
  • Výměnné sady LED filtrů a LED kostky
  • Kondenzátor lze vyjmout a prodloužit pracovní vzdálenost až na 150 mm
  • Pevný stolek vzorku pro provoz bez únavy
  • Dvoustupňová vložka (sklo a kov) s otvorem pro vzorky malých rozměrů
  • Plánujte achromatické objektivy (IOS) s ošetřením proti plísním
Extrémně výkonné LED fluorescenční iluminátory jsou kombinovány s odpovídajícími sadami excitačních filtrů pro vizualizaci většiny fluorochromů. LED fluorescence zajišťuje bezkonkurenční pohodlí, eliminuje doby zahřívání/ochlazení a všechny nepříjemnosti spojené s výměnou a seřízením lampy. Světlo procházející exkluzivní X-LED zajišťuje skvěle vypadající, bohatý a vysoce kvalitní pohled na vzorky.
The LED fluorescence attachment is a revolutionary solution. It consists of an up to four-position selector for the use of four fluorescent illuminators, called LED fluorescence cubes. Each cube is composed of a filter set mounted on a filter block and a high power LED with emission corresponding to the filters installed. For various analysis a selection of nine LED fluorescence filter cubes are available.
Informace pro objednávání: Supplied ready to use with eyepieces, objectives, multi-plug power supply and dust cover and without LED fluorescence cubes (IT406 FL2 BG is supplied with blue and green LED cube). The digital model IT406 FLD4 FLD is also supplied with wireless mouse and keyboard, as well as software.