Tisk…
Hledali jste: Nádobky na vzorky
135  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"135"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PP, čiré, s LDPE šroubovacími uzávěry.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Nádobka na vzorky Q Path® (PP) s uzávěry (PE) vhodnými pro přepravu bioptických vzorků.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PP.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PP, translucent.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PP, průsvitný.
Katalogové číslo: (720-1987)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Kontejner pro transport biologických vzorků.
Měrná jednotka: 1 * 120 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PP, translucent.
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: PS, čiré, s PE šroubovacími uzávěry.
Dodavatel: Brand
Popis: PS, transparent.
Dodavatel: BOCHEM
Popis: Made of 18/10 stainless steel.
Dodavatel: KINEMATICA
Popis: Dispersing vessel, cloverleaf-like, with screwcap with hole and sealing, Borosilikátové sklo, Objem: 150 ml, Ø vněj.: 54 mm, Výška: 150 mm, GS 25KL20
Dodavatel: Kautex
Popis: PVC. Square. Transparent or brown transparent colours.
Dodavatel: KARTELL
Popis: PS, transparent.
Dodavatel: BOCHEM
Popis: Stainless steel 18/10.
Dodavatel: KARTELL
Popis: LDPE, translucent.
Dodavatel: Kautex
Popis: PVC. Square. Transparent or brown transparent colours.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 135
no targeter for Bottom