Tisk…
Zanamivir monohydrate
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO462960010EA 12910 CZK
ACRO462960010
Zanamivir monohydrate
Zanamivir monohydrate
  • Bioactive
Vzorec: C₁₂H₂₀N₄O₇·H₂O
MW: 350,33 g/mol
Bod tání: 256 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00866966
CAS číslo: 1260601-68-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 4 % to 9 % (1 g, 105°C) (vacuum)
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +36° to +38° (20°C, 589 nm) (1 % in water)
Specific optical rotation (20°C, 589 nm) (on dry substance)