Tisk…
Coenzyme B12
Dodavatel: Thermo Scientific
ACRO464362500EA 3460 CZK
ACRO464362500 ACRO464360010
Coenzyme B12
Coenzyme B12
  • Bioactive
Vzorec: C₇₂H₁₀₀CoN₁₈O₁₇P
MW: 1579,58 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00135609
CAS číslo: 13870-90-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤12.0 %
Solubility (20 mg/ml in water) Clear light to dark red solution
HPLC ≥96.0 %