Tisk…
EH-IDTBr, Organic Photovoltaics (OPV) reagent
Dodavatel: Thermo Scientific
H66142.MCEA 24020 CZK
H66142.MC H66142.MD H66142.ME
EH-IDTBr, Organic Photovoltaics (OPV) reagent
EH-IDTBr
Vzorec: C₇₂H₈₈N₆O₂S₈
MW: 1326,03 g/mol
CAS číslo: 2102510-60-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance (Color) Black
Form Flake or threadlike
Bandgap energy 1,64 ± 0,02 eV