Tisk…
ITIC-Cl, Organic Photovoltaics (OPV) reagent
Dodavatel: Thermo Scientific
H66521.MEEA 74190 CZK
H66521.ME H66521.MD H66521.MC
ITIC-Cl, Organic Photovoltaics (OPV) reagent
ITIC-Cl
Vzorec: C₉₄H₇₈Cl₄O₂S₄
MW: 1565,72 g/mol
CAS číslo: 2253663-81-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance (Color) Black
Form Flake or threadlike
Bandgap energy 1,46 ± 0,02 eV