Polyethylenglykol 1500, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
26607.290EA
940
CZK
26607.290
26607.360
Polyethylenglykol 1500, GPR RECTAPUR®
Polyethylenglykol 1500
Vzorec:
H(OCH₂CH₂)nOH MW: 1500 g/mol |
MDL Number:
MFCD00081839 CAS číslo: 25322-68-3 |
Výsledky specifikačního testu
Average molecular weight | 1400 - 1600 |
Hydroxyl value | 70 - 80 |
pH (5%) | 4,0 - 8,0 |
Viscosity (20°C, 50% water) | 36 - 42 mPa.s |
Solidification point | about 45°C |
Colouration (25% water) | max 50 APHA |