Tisk…
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSBIB1415-100MGEA 3740 CZK
APOSBIB1415-100MG APOSBIB1415-250MG
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
Vzorec: C₁₆H₁₈BrClN₂O₆
MW: 449,681 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00798384
CAS číslo: 5609-91-6