L-Lysine 7-amido-4-methylcoumarin acetate salt
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSBIB1442-100MGEA
3340
CZK
APOSBIB1442-50MG
APOSBIB1442-100MG
APOSBIB1442-250MG
L-Lysine 7-amido-4-methylcoumarin acetate salt
L-Lysine 7-amido-4-methylcoumarin acetate salt
Vzorec:
C₁₆H₂₁N₃O₃·CH₃CO₂H MW: 363,408 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00152123 CAS číslo: 201853-23-8 |