4-Nitrophenyl-β-D-maltopyranoside
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSBIB6132-500MGEA
7280
CZK
APOSBIB6132-500MG
APOSBIB6132-1G
4-Nitrophenyl-β-D-maltopyranoside
4-Nitrophenyl-β-D-maltopyranoside
Vzorec:
C₁₈H₂₅NO₁₃ MW: 463,39 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00069844 CAS číslo: 56846-39-0 |