Tisk…
Curcumin-4-O-β-D-glucuronide ≥85%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSBICL4054-1MGEA 7380 CZK
APOSBICL4054-1MG
Curcumin-4-O-β-D-glucuronide ≥85%
Curcumin-4-O-β-D-glucuronide
Vzorec: C₂₇H₂₈O₁₂
MW: 544,504 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD28963761
CAS číslo: 227466-72-0