3-Acetylumbelliferyl β-D-glucopyranoside ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSBICL4231-25MGEA
14620
CZK
APOSBICL4231-25MG
APOSBICL4231-10MG
APOSBICL4231-50MG
3-Acetylumbelliferyl β-D-glucopyranoside ≥98%
3-Acetylumbelliferyl β-D-glucopyranoside
Vzorec:
C₁₇H₁₈O₉ MW: 366,319 g/mol Bod tání: 238…242 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00037378 CAS číslo: 20943-16-2 |