Fmoc-(R)-2-(4-pentenyl)alanine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSBICR151-1GEA
21560
CZK
APOSBICR151-1G
APOSBICR151-500MG
Fmoc-(R)-2-(4-pentenyl)alanine
Fmoc-(R)-2-(4-pentenyl)alanine
Vzorec:
C₂₃H₂₅NO₄ MW: 379,449 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD09879889 CAS číslo: 288617-77-6 |