Tisk…

Equisetin

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

APOSBIE1006-5MGEA 27740 CZK
APOSBIE1006-5MG APOSBIE1006-1MG
Equisetin
Equisetin

Source: Fusarium equiseti

Vzorec: C₂₂H₃₁NO₄
MW: 373,486 g/mol
Bod tání: 175…180 °C
Hustota: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01729357
CAS číslo: 57749-43-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR