4-Hydroxyphenyl glyoxal (HPG)
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
HPG
APOSBIM104-100MGEA
7670
CZK
APOSBIM104-100MG
4-Hydroxyphenyl glyoxal (HPG)
4-Hydroxyphenyl glyoxal (HPG)
Modifies arginine residues
- Protein
Ref: Yamasaki,R.B,Vega,A.and Freeney,R.E.(1980)Anal.Biochem.109, 32-40
Vzorec:
C₈H₆O₃ MW: 150,131 g/mol Bod tání: 106…112 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00054984 CAS číslo: 24645-80-5 |