5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-glucopyranoside
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSBIMB1190-100MGEA
2900
CZK
APOSBIMB1190-100MG
APOSBIMB1190-250MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-glucopyranoside
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-glucopyranoside
Vzorec:
C₁₄H₁₅BrClNO₆ MW: 408,629 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00155606 CAS číslo: 108789-36-2 |