Ald-Ph-PEG6-acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSBIPG1018-100MGEA
20300
CZK
APOSBIPG1018-100MG
Ald-Ph-PEG6-acid
Ald-Ph-PEG6-acid
Vzorec:
C₂₃H₃₅NO₁₀ MW: 485,525 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22056302 CAS číslo: 2055013-55-1 |