Azido-PEG6-Acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSBIPG1108-250MGEA
15110
CZK
APOSBIPG1108-250MG
APOSBIPG1108-50MG
APOSBIPG1108-100MG
Azido-PEG6-Acid
Azido-PEG6-Acid
Vzorec:
C₁₅H₂₉N₃O₈ MW: 379,406 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD22056306 CAS číslo: 361189-66-4 |