Fmoc-N-amido-PEG10-Acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSBIPG1404-100MGEA
3740
CZK
APOSBIPG1404-100MG
APOSBIPG1404-500MG
Fmoc-N-amido-PEG10-Acid
Fmoc-N-amido-PEG10-Acid
Vzorec:
C₃₈H₅₇NO₁₄ MW: 751,857 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28122954 CAS číslo: 2101563-45-3 |