m-PEG9-amine
APOSBIPG1587-500MGEA
25530
CZK
APOSBIPG1587-500MG
m-PEG9-amine
m-PEG9-amine
Vzorec:
C₁₉H₄₁NO₉ MW: 427,53 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16619283 CAS číslo: 211859-73-3 |