Thiol-PEG2-acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSBIPG1836-250MGEA
10350
CZK
APOSBIPG1836-250MG
APOSBIPG1836-500MG
Thiol-PEG2-acid
Thiol-PEG2-acid
Vzorec:
C₇H₁₄O₄S MW: 194,249 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD24503001 CAS číslo: 1379649-73-6 |