Tisk…
(+)-(S)-ar-Turmerone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSBIT1044-5MGEA 6220 CZK
APOSBIT1044-5MG APOSBIT1044-10MG APOSBIT1044-1MG
(+)-(S)-ar-Turmerone
(+)-(S)-ar-Turmerone
Vzorec: C₁₅H₂₀O
MW: 216,319 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD09031381
CAS číslo: 532-65-0