2,3-Dihydro-4-(fur-2-yl)-1H-1,5-benzodiazepine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR01519-100MGEA
18650
CZK
APOSOR01519-100MG
2,3-Dihydro-4-(fur-2-yl)-1H-1,5-benzodiazepine
2,3-Dihydro-4-(fur-2-yl)-1H-1,5-benzodiazepine
Vzorec:
C₁₃H₁₂N₂O MW: 212,247 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06245352 CAS číslo: 394655-12-0 |