2-(Fur-2-yl)-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepine
APOSOR01520-500MGEA
0
CZK
APOSOR01520-500MG
2-(Fur-2-yl)-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepine
2-(Fur-2-yl)-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepine
Vzorec:
C₁₃H₁₄N₂O MW: 214,263 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06245353 CAS číslo: 394655-13-1 |