Tisk…

1-[5-(4-Chlorophenyl)-2-methylfur-3-yl]ethan-1-one

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

APOSOR01574-1GEA 2660 CZK
APOSOR01574-1G
1-[5-(4-Chlorophenyl)-2-methylfur-3-yl]ethan-1-one
1-[5-(4-Chlorophenyl)-2-methylfur-3-yl]ethan-1-one
Vzorec: C₁₃H₁₁ClO₂
MW: 234,678 g/mol
Bod tání: 114…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00832873
CAS číslo: 43020-12-8

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR