Phenylaminopyridin-3-ylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR01617-50MGEA
2070
CZK
APOSOR01617-50MG
Phenylaminopyridin-3-ylacetonitrile
Phenylaminopyridin-3-ylacetonitrile
Vzorec:
C₁₃H₁₁N₃ MW: 209,247 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06245417 CAS číslo: 904813-91-8 |