Tisk…
2-Amino-4-methylthiophene-3-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR01621-1GEA 2370 CZK
APOSOR01621-1G
2-Amino-4-methylthiophene-3-carbonitrile
2-Amino-4-methylthiophene-3-carbonitrile
Vzorec: C₆H₆N₂S
MW: 138,19 g/mol
Bod tání: 119…120 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00277568
CAS číslo: 4623-55-6