Tisk…
5-(2,4-Dichlorophenyl)-4H-pyrazole-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR01715-1GEA 0 CZK
APOSOR01715-1G APOSOR01715-500MG
5-(2,4-Dichlorophenyl)-4H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-(2,4-Dichlorophenyl)-4H-pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆Cl₂N₂O₂
MW: 257,073 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06245447
CAS číslo: 904815-22-1