Ethyl 5-(4-chlorophenyl)-4-(chlorosulphonyl)-2-methyl-3-furoate, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:306936-30-1
:
Vzorec:C₁₄H₁₂Cl₂O₅S
MDL číslo:MFCD01934803
:363.213 g/mol
Bod tání:79…81 °C
Teplota pro skladování:Ambient
UN:3261
ADR:8,III
:GHS05
Informace o produktu
- Catalog #Supplier #SekvenceTyp baleníBal.DostupnostCena
- APOSOR018431-250MGOR018431-250MG2590Bottle250 mgPřihlásit se pro dostupnost1 * 250 mg6 850,00 KčSupplier Article Number: OR018431-250MGLocal Article Number: APOSOR018431-250MG
- Supplier Article Number: OR018431-1GLocal Article Number: APOSOR018431-1G