Ethyl 5-amino-1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR0231-500MGEA
4010
CZK
APOSOR0231-1G
APOSOR0231-500MG
Ethyl 5-amino-1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Vzorec:
C₁₃H₁₂N₄O₂S MW: 288,325 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01124449 CAS číslo: 186340-03-4 |