Tisk…

3-(4-Bromophenoxy)propanenitrile

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

APOSOR0277-5GEA 0 CZK
APOSOR0277-5G APOSOR0277-250MG APOSOR0277-1G
3-(4-Bromophenoxy)propanenitrile
3-(4-Bromophenoxy)propanenitrile
Vzorec: C₉H₈BrNO
MW: 226,07 g/mol
Bod varu: 344 °C (760 mm Hg)
Bod tání: 75…76 °C
Bod vzplanutí: 162,1 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00634314
CAS číslo: 118449-57-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR