Tisk…
4-Hydroxy-7-methyl-3-phenyl-1H-quinolin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR0532-1GEA 10350 CZK
APOSOR0532-1G
4-Hydroxy-7-methyl-3-phenyl-1H-quinolin-2-one
4-Hydroxy-7-methyl-3-phenyl-1H-quinolin-2-one
Vzorec: C₁₆H₁₃NO₂
MW: 251,28 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100772
CAS číslo: 83609-87-4