Tisk…
1-[4-(4-Nitrophenyl)thiazol-2-yl]thiourea
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSOR10219-1GEA 4670 CZK
APOSOR10219-1G
1-[4-(4-Nitrophenyl)thiazol-2-yl]thiourea
1-[4-(4-Nitrophenyl)thiazol-2-yl]thiourea
Vzorec: C₁₀H₈N₄O₂S₂
MW: 280,326 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00245765
CAS číslo: 14015-63-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III