2-Naphthyloxyethanamide
APOSOR10235-1GEA
0
CZK
APOSOR10235-1G
2-Naphthyloxyethanamide
2-Naphthyloxyethanamide
Vzorec:
C₁₂H₁₁NO₂ MW: 201,221 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00234788 CAS číslo: 326887-07-4 |