4,5-Dibromo-1-methyl-1H-imidazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
APOSOR10436-5GEA
6150
CZK
APOSOR10436-5G
APOSOR10436-25G
APOSOR10436-1G
4,5-Dibromo-1-methyl-1H-imidazole 98%
4,5-Dibromo-1-methyl-1H-imidazole
Vzorec:
C₄H₄Br₂N₂ MW: 239,896 g/mol Bod tání: 78…82 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00955568 CAS číslo: 1003-50-5 |