Diethyl (3-aminoprop-1-yl)phosphonate oxalate 90%
|
Varování
|
APOSOR10689-250MGEA
0
CZK
APOSOR10689-250MG
APOSOR10689-1G
Diethyl (3-aminoprop-1-yl)phosphonate oxalate 90%
Diethyl (3-aminoprop-1-yl)phosphonate oxalate
Storage Temperature:
Ambient |
MDL Number:
MFCD00800257 CAS číslo: 203192-99-8 |