Decane-1,10-diamine, N-BOC protected 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR1097-1GEA
4570
CZK
APOSOR1097-1G
APOSOR1097-250MG
Decane-1,10-diamine, N-BOC protected 97%
Decane-1,10-diamine, N-BOC protected
Vzorec:
C₁₅H₃₂N₂O₂ MW: 272,427 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD02094501 CAS číslo: 216961-61-4 |