Tisk…
2,5-Dibromo-4-pyridinylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR110029-1GEA 0 CZK
APOSOR110029-1G
2,5-Dibromo-4-pyridinylboronic acid
2,5-Dibromo-4-pyridinylboronic acid
Vzorec: C₅H₄BBr₂NO₂
MW: 280,71 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11109338
CAS číslo: 1031843-77-2