Tisk…
1-(4-Bromo-3-methylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR110050-1GEA 5330 CZK
APOSOR110050-1G
1-(4-Bromo-3-methylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(4-Bromo-3-methylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₂BrNO₃
MW: 298,133 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02647934
CAS číslo: 361463-74-3