N-(2,4-Dichloro-6-methylphenyl)-N'-methylthiourea
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR110053-1GEA
5330
CZK
APOSOR110053-1G
N-(2,4-Dichloro-6-methylphenyl)-N'-methylthiourea
N-(2,4-Dichloro-6-methylphenyl)-N'-methylthiourea
Vzorec:
C₉H₁₀Cl₂N₂S MW: 249,16 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD24850054 CAS číslo: 1440535-56-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |