2-Methyl-1,3-benzothiazole-6-sulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR110086-1GEA
8300
CZK
APOSOR110086-1G
2-Methyl-1,3-benzothiazole-6-sulphonamide
2-Methyl-1,3-benzothiazole-6-sulphonamide
Vzorec:
C₈H₈N₂O₂S₂ MW: 228,291 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD23381086 CAS číslo: 21431-21-0 |