Tisk…
2-Methyl-4-nitro-2H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR110110-1GEA 10290 CZK
APOSOR110110-1G
2-Methyl-4-nitro-2H-indazole
2-Methyl-4-nitro-2H-indazole
Vzorec: C₈H₇N₃O₂
MW: 177,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11982555
CAS číslo: 26120-44-5