Tisk…

5-Pyrrolidin-1-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

APOSOR110230-1GEA 5820 CZK
APOSOR110230-1G
5-Pyrrolidin-1-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
5-Pyrrolidin-1-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Vzorec: C₆H₁₀N₄S
MW: 170,235 g/mol
Bod tání: 226,5…228.5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06243032
CAS číslo: 71125-45-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR