Tisk…
Methyl 2-amino-5-chloronicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR110303-5GEA 3410 CZK
APOSOR110303-5G
Methyl 2-amino-5-chloronicotinate
Methyl 2-amino-5-chloronicotinate
Vzorec: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186,596 g/mol
Bod tání: 133…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09031678
CAS číslo: 50735-33-6